Fontos dokumentumok
05040
Agar
powder, suitable for microbiology
Szinonimák:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 250 g
tárolási körülmény
(Tightly closed)
izzítási maradék
≤6%
veszteség
≤20% loss on drying
pH
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
átmeneti hőmérséklet
gel point ~35 °C (1.5% solution)
gél szilárdság
>300 g/cm2 (1.5% gel)
oldhatóság
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
alkalmazás(ok)
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.