Fontos dokumentumok
56156
M-17 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic, selective medium for Streptococcus thermophilus
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ascorbic acid, 0.5 g/L
lactose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
sodium glycerophosphate, 19 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
tryptone, 2.5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?