Fontos dokumentumok
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Szinonimák:
agar and broth, media broth, trypticase soy
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NB.79
kiszerelés
bottle of 1 × 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Maine Mfg 10496708
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)