Fontos dokumentumok
V-038
L-Ascorbic acid solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile: water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
75.2 °F
Lobbanási pont (C)
24 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)