Merck
A0590000
Amisulpride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, DAN-2163, Deniban
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H27N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amisulpride
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1CCCN1CC)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=C(N)C=C2OC
InChI
1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Amisulpride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Amisulpride is a highly selective D2/D3 dopamine receptor antagonist and atypical antipsychotic.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F Loy et al.
Oral diseases, 20(8), 796-802 (2013-11-20)
Amisulpride is reported to inhibit clozapine-induced sialorrhea. Preclinically, clozapine evokes muscarinic-M1-type-mediated secretion that, however, amisulpride does not reduce. Instead, amisulpride, without causing any overt secretion per se, enhances both nerve- and autonomimetic-evoked salivation by unknown mechanism(s). Hypothesizing that amisulpride prepares