Fontos dokumentumok
P-038
(±)-Phenylpropanolamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
DL-Norephedrine hydrochloride, Norephedrine hydrochloride, (±)-Phenylpropanolamine hydrochloride, erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-Phenylpropanolamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
194-196 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The effects of drug-drug interaction on linezolid pharmacokinetics: A systematic review: This review assesses the interaction of various drugs with linezolid, where (±)-Phenylpropanolamine hydrochloride serves as a reference compound. It provides valuable data on the stability and interaction of pharmaceutical intermediates, highlighting the importance of (±)-Phenylpropanolamine hydrochloride in developing safer drug therapies (Xu et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup