oldhatóság
H2O: soluble
kezdeményező
Watson
SMILES string
CN(CC1)CCN1C2=NC3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=C(Cl)C=C4.OC(CCC(O)=O)=O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR7(3363)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?