L4754
3-sn-Lysophosphatidylethanolamine from egg yolk
Type I, ≥99%
Szinonimák:
1-Acyl-sn-glycero-3-phospho(2-aminoethanol), L-α-Lysocephalin, L-α-Lysophosphatidylethanolamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg yolk
Minőségi szint
típus
Type I
Teszt
≥99%
Forma
powder
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare liposomes for liposome binding and vesiculation assay
- as a phospholipid standard in high-performance thin layer chromatography (HPTLC) to detect the phospholipid composition of platelet-derived microparticles
- as a phospholipid standard in thin layer chromatography (TLC) to identify phospholipid in parasitophorous vacuoles (PV) containing Leishmania amazonensis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)