Merck
D9164
Sigma-Aldrich
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
≥98%
Szinonimák:
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C57H100O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
881.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
funkcionális csoport
ester
ketone
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Alkalmazás
  • Research on the effect of spleen-invigorating and anti-swelling active ingredients in crude and processed coix seed based on Spectrum - Effects relationship combined with chemometrics.: This study examines the active ingredients in crude and processed coix seed and their effects on spleen invigoration and anti-swelling. The analysis was performed using a combination of chemometrics and spectrum-effect relationships, providing insights into the biochemical interactions and potential therapeutic applications of 1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol in pharmaceutical formulations. (Du et al., 2021).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3