Fontos dokumentumok
T7517
Glyceryl tridecanoate
≥99% (GC)
Szinonimák:
1,2,3-Tricaprinoylglycerol, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol tricaprate, Glycerol tris(decanoate), Tricaprin, Tridecanoin
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)