Fontos dokumentumok
8.00866
Sigma-Aldrich
Diisopropyl ether
(stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) for synthesis
Szinonimák:
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
203-560-6
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
120 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
827 °F
hatékonyság
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1-21 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -28 °C
oldhatóság
3.11 g/L
sűrűség
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisopropylether (DIPE) is secondary ether. Besides its high-octane number, it has low toxicity, low production cost, and good anti-knock properties. It is flammable, non-reactive, colorless, and slightly soluble in water but has a high solubility in organic compounds. Due to its ability to liquefy oil-based solutions, it is being used as a solvent in paints, waxes, dyes, and stain removal. DIPE serves as a solvent in various chemical processes, also used as an extractant and oxygenate in motor fuel.
Alkalmazás
Diisopropyl ether is used as a solvent in the aza-Michael addition of mono-and bifunctional amines to acrylate.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.722 - 0.724
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Thermophysical properties of ternary liquid mixture of diisopropyl ether (1)+ ethanol (2)+ n-heptane (3): Measurement and correlation
Kashyap P, et al.
Journal of Molecular Liquids, 319, 114219-114219 (2020)
Thermodynamic and acoustic properties of binary mixtures of diisopropyl ether, benzene and alkanes at 298.15, 308.15 and 318.15 K: Prigogine-Flory-Patterson theory and graph theory
Devi R, et al.
Journal of Molecular Liquids, 275, 364-377 (2019)