Merck
296856
Sigma-Aldrich
Diisopropyl ether
anhydrous, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
Isopropyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
1731256
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
120 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
827 °F
tartalmaz
stabilizer
robbanási határérték
1-21 %, 100 °F
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diisopropyl ether may be used as a solvent for the recrystallization of compounds such as N-hydroxysuccinimide esters of acylamino acids, 2-acetyl-1,3-cyclopentanedione and cis-1,2-cyclohexanediol.
Egyéb megjegyzések
The article number 296856-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 296856-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Catalytic osmium tetroxide oxidation of olefins: cis-1,2-cyclohexanediol
VanRheenen V, et al.
Organic Syntheses, 58, 43-43 (1978)
Smart morpholine-functional statistical copolymers synthesized by nitroxide mediated polymerization
Lessard BH, et al.
Polymer, 53(25), 5649-5656 (2012)
Atmospheric chemistry of automotive fuel additives: diisopropyl ether.
Wallington TJ, et al.
Environmental Science & Technology, 27(1), 98-104 (1993)
2-Acetyl-1,3-cyclopentanedione
Merenyi F and Nilsson M
Organic Syntheses, 52, 1-1 (1972)
Single stage synthesis of diisopropyl ether-an alternative octane enhancer for lead-free petrol.
Heese FP, et al.
Catalysis Today, 49(1), 327-335 (1999)