Fontos dokumentumok
PHR2183
Diisopropyl Ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
120 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
827 °F
robbanási határérték
1-21 %, 100 °F
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL
törésmutató
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup