Fontos dokumentumok
77879
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for chiral derivatization
Minőségi szint
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +30±1°, c = 10% in ethanol
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
minőség
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
sűrűség
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms