939064
Lithium hydroxide ChemBeads
Szinonimák:
LiOH ChemBeads
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Reagent Type: Inorganic salt
Minőségi szint
form
solid
összetétel
loading of base, 14-16 wt. %
reakcióalkalmasság
core: lithium
SMILES string
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
For general uses, product is also available in powdered form (545856)
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)