Merck
655945
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3O)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
sűrűség
1.104 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH3]O[13C](=O)O[13CH3]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEJIGPNLZYLLBP-VMIGTVKRSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)