Fontos dokumentumok
939056
Sodium phosphate ChemBeads
Szinonimák:
Sodium orthophosphate ChemBeads, Trisodium phosphate ChemBeads
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Inorganic salt
Minőségi szint
Forma
solid
összetétel
14-16 wt% loading of base
reakcióalkalmasság
core: sodium
SMILES string
O=P(OO[Na])=O.[Na][Na]
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Sodium phosphate is used as a:
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontiumblock buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney.
- Other general uses are as pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)