939013
Copper(I) iodide ChemBeads
Szinonimák:
Cuprous iodide
About This Item
leírás
Inorganic Salt
Minőségi szint
form
solid
összetétel
loading of base, 14-16 wt. %
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.
For general uses, product is also available in powdered form 205540
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)