Merck
765236
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3OCD2CD2OCD3
Molekulatömeg:
100.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+10
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)