Merck
703443
Sigma-Aldrich
Taurine-1,1,2,2-d4
99 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Aminoethanesulfonic acid-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2D4H3NO3S
Molekulatömeg:
129.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOAAWQZATWQOTB-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)