Merck
89774
Supelco
Citrus Red 2
analytical standard
Szinonimák:
1-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2-naphthol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.33
Colour Index szám:
12156
Beilstein:
4510811
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
E szám:
E121
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Citrus red 2 is an artificial dye, which belongs to the mono-azo group of dyes. It may be used to color orange skins.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Food Additive Toxicology (1994)
Li Hu et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(8), 832-835 (2012-12-22)
An ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/ MS) method was developed for the determination of citrus red 2 (CR2) in navel orange. The sample was extracted with acetonitrile, cleaned-up by an NH2 solid phase extraction cartridge. Then, the analyte