92936
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B
Szinonimák:
Color calibration standard brown (B1 to B9)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 10 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 10 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- Colour Reference Solution B1 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B2 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B3 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B4 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B5 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B6 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B7 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B8 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution B9 - 10mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 10mL ampule
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?