83952
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
Szinonimák:
Color Calibration Solutions
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 2 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 2 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- 83951-1SET-FColor Reference Solutions B acc. to PhEur - 10 X 2mL ampules
- 86293-1SET-FColor Reference Solutions BY acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
- 83883-1SET-FColor Reference Solutions Y acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
- 82995-1SET-FColor Reference Solutions GY acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
- 87448-1SET-FColor Reference Solutions R acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?