86293
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors BY
Szinonimák:
Color calibration standard brownish yellow (BY1 to BY7)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 2 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 2 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- Colour Reference Solution BY1 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution BY2 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution BY3 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution BY4 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution BY5 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution BY6 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution BY7 - 2mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 3.7% in water - 2mL ampule
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?