90232
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
Szinonimák:
Color Calibration Standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 10 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 10 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- Color Reference Solutions B acc. to PhEur - 10 X 10mL ampules
- Color Reference Solutions BY acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
- Color Reference Solutions Y acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
- Color Reference Solutions GY acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
- Color Reference Solutions R acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?