77147
Color Reference Solution acc. to APHA
analytical standard, set of 20 × 10 mL 20 standard solutions
Szinonimák:
APHA color reference solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to APHA
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
set of 20 × 10 mL 20 standard solutions
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Compliant to ASTM D 1209-00
- Available in tamper-evident 10 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Kiszerelés
Komponensek
- Colour Reference Solution 5 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 10 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 15 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 20 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 25 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 30 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 35 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 40 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 50 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 60 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 70 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 100 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 150 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 200 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 250 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 300 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 350 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 400 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 450 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution 500 - 10mL ampule
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?