1.00267
Colour Reference Solutions Y
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (Y1-Y7), Certipur®
Szinonimák:
Yellow color calibration solution (Y1 to Y7) acc. to Ph. Eur.Method 1.
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur. color intensity testing Y1-Y7
termékcsalád
Certipur®
alkalmazás(ok)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Stable solutions with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects