90269
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors GY
Szinonimák:
Color calibration standard greenish yellow (GY1 to GY7)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 10 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 10 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- Colour Reference Solution GY1 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution GY2 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution GY3 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution GY4 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution GY5 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution GY6 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution GY7 - 10mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 10mL ampule
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?