83883
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Szinonimák:
Color calibration standard yellow (Y1 to Y7)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 2 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 2 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- Colour Reference Solution Y1 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y2 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y3 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y4 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y5 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y6 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y7 - 2mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 2mL ampule
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?