Fontos dokumentumok
90924
m-TEC ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
chromogen, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 3.3 g/L
lactose, 10.0 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 7.5 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.2 g/mL
yeast extract, 3.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.