Fontos dokumentumok
81938
Coliform ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Coliform Agar ChromoSelect
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 12 g/L
chromogenic mixture, 0.2 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L
peptone, special, 3 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
sodium pyruvate, 1 g/L
tryptophan, 1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.