Fontos dokumentumok
861324
p-Rosolic acid
Dye content 84 %
Szinonimák:
4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methylene]-2,5-cyclohexadienone, Aurin
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 84%
technika/technikák
titration: suitable
pH
5.0-6.8, yellow to pink
kation nyomok
C: 66.0-90.8%
λmax
482 nm
ε (extinkciós együttható)
≥11000 at 264-270 nm in ethanol
≥50000 at 478-486 nm in ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(C=C1)C=CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?