Fontos dokumentumok
90919
Enterococcus faecium ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
arabinose, 10.0 g/L
chromogenic substrate, 0.1 g/L
corn starch, 1.0 g/L
peptone, special, 23.0 g/L
phenol red, 0.1 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective and differential for Enterococcus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?