Fontos dokumentumok
12398
CP ChromoSelect Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Szinonimák:
CPC Agar, Clostridium perfringens ChromoSelect Agar, Clostridium perfringens Chromogen Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
ammonium iron(III) citrate, 0.2 g/L
chromogenic mixture, 1.73 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1.0 g/L
magnesiumsulfate heptahydrate, 0.1 g/L
soy peptone, 5.0 g/L
sucrose, 3.0 g/L
tris buffer, 1.8 g/L
tryptose (vegetable), 20.0 g/L
yeast extract, 15.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Clostridium spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.