Fontos dokumentumok
96961
m-FC-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Membrane Fecal Coliform Agar, m-Fecal Coliform Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar-agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
lactose, 12 g/L
methyl blue, 0.1 g/L
proteose peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
tryptose, 10 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.