Fontos dokumentumok
70722
E. coli ChromoSelect Agar B
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
E. coli Agar B ChromoSelect
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
bile salt mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
X-glucuronide, 0.075 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.