95872
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors R
Szinonimák:
Color calibration standard red (R1 to R7)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
ampule of 10 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 10 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponensek
- Colour Reference Solution R1 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R2 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R3 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R4 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R5 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R6 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R7 - 10mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 10mL ampule
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?