Fontos dokumentumok
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H2BrF5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
217-182-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point 83 °C
sűrűség
1.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)CBr)F)F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F
Lobbanási pont (C)
83 °C