Merck
86364
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading
Szinonimák:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
termékcsalád
TentaGel
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~0.26 mmol/g amine loading
részecskeméret
~90 μm
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)