Fontos dokumentumok
1.08183
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane
for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
Tetramethylsilane, TMS
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
200-899-1
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.7% (GC)
technika/technikák:
NMR: suitable
bp:
26 °C/1013 hPa
gőznyomás:
750 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
750 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.7% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
345 °C (DIN 51794)
robbanási határérték
1.0-37.9 % (v/v)
technika/technikák
NMR: suitable
bp
26 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -20 °C (DIN 51755 Part 1)
oldhatóság
0.02 g/L
sűrűség
0.65 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Si](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.7
Identity (IR-spectrum): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Performance test (NMR-spectrum): conforms
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup