Fontos dokumentumok
431915
Chloroform-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
Szinonimák:
Deuterochloroform
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.96 atom % D
Teszt
≥99.0%
form
liquid
tartalmaz
0.5 wt. % silver wire as stabilizer
IVD (In vitro diagnosztika)
for in vitro diagnostic use
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
sűrűség
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?