Merck
87472
Supelco
Hydrogen chloride solution
~3 M in 1-butanol, for GC derivatization, LiChropur
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
1098214
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
~3 M in 1-butanol
grade:
for GC derivatization
Terméknév
Hydrogen chloride - 1-butanol solution, ~3 M in 1-butanol, for GC derivatization, LiChropur
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Forma
solution
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
koncentráció
~3 M in 1-butanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.87 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acylation, an alternative to silylation, is the conversion of compounds that contain active hydrogens (-OH, -SH and -NH) into esters, thioesters, and amides through the action of a carboxylic acid or derivative. The presence of a carbonyl group adjacent to the halogenated carbons enhances electron capture detector (ECD) response. Acylation has many benefits:
  • It improves the stability of compounds by protecting unstable groups.
  • It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
  • It assists in separations not possible with underivatized compounds.
  • Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Hydrogen chloride-1-butanol is a reagent utilized to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
Alkalmazás
Hydrogen chloride - 1-butanol solution has been used for butylation of amino acids during blood sample analysis for determination of ethylenediaminetetraacetic acid using mass spectrometry.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the esterification of amino acids and carnites for GC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
M S Rashed et al.
Clinical chemistry, 43(7), 1129-1141 (1997-07-01)
Metabolic profiling of amino acids and acylcarnitines from blood spots by automated electrospray tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is a powerful diagnostic tool for inborn errors of metabolism. New approaches to sample preparation and data interpretation have helped establish the methodology
Q Miao et al.
Physical review letters, 109(23), 233905-233905 (2013-02-02)
X-ray lasing is predicted to ensue when molecules are pumped into dissociative core-excited states by a free-electron-laser pulse. The lasing is due to the population inversion created in the neutral dissociation product, and the process features self-trapping of the x-ray
Elena N Makarova et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1817-1826 (2013-02-13)
The pectic polysaccharide named abienan AS-A was isolated from the wood greenery of Abies sibirica using dilute hydrochloric acid (pH 4.0) at 70°C. The structure of abienan AS-A was elucidated using sugar composition analysis, ion-exchange chromatography and partial acid hydrolysis
Takashi Kondo et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 304(6), G568-G573 (2013-02-02)
Prostaglandin E(2) (PGE(2)) plays a major role in pain processing and hypersensitivity. This study investigated whether PGE(2) levels are increased in the esophageal mucosa after acid infusion and whether increases in PGE(2) are associated with heartburn. Furthermore, expression of the
J Marwaha et al.
Experimental parasitology, 134(1), 12-17 (2013-02-16)
Intestinal cestodes with complex life cycles have to pass through the acid stomach lumen of their vertebrate host(s) in order to reach their preferred site of development. The cestode's tegument is the only organ in constant contact with this hostile
Cikkek
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.