Merck
17935
Supelco
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Szinonimák:
Hydrochloric acid in methanol
About This Item
Lineáris képlet:
HCl · CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Hydrogen chloride – methanol solution, ~1.25 m HCl (T), for GC derivatization, LiChropur
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
koncentráció
~1.25 m HCl (T)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.831 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liquid chromatography--high resolution mass spectrometry analysis of fatty acid metabolism
Kamphorst JJ, et al.
Analytical Chemistry, 83(23), 9114-9122 (2011)
A REACTION TUBE FOR METHANOLYSIS; INSTABILITY OF HYDROGEN CHLORIDE IN METHANOL.
Y KISHIMOTO et al.
Journal of lipid research, 6, 435-436 (1965-07-01)
Esterification of galacturonic acid and polyuronides with methanol-hydrogen chloride.
E F JANSEN et al.
Journal of the American Chemical Society, 68, 1475-1477 (1946-08-01)
Michael F. L'Annunziata
Handbook of Radioactivity Analysis, 400-400 (2012)
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to