Fontos dokumentumok
36799
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPCE)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.