Fontos dokumentumok
17933
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in 2-propanol, for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
Hydrochloric acid in 2-propanol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hydrogen chloride – 2-propanol solution, ~1.25 M HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
koncentráció
~1.25 M HCl (T)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.821 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may be used in measuring their conductance at 25°C.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?