Fontos dokumentumok
705551
Hydrogen chloride solution
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Szinonimák:
Hydrochloric acid in CPME
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.85-3.30 M (silver nitrate titration)
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
bp
106 °C
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F
Lobbanási pont (C)
10 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?