Merck
W285611
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
greener alternative
natural, ≥85%, FG
Szinonimák:
p-Mentha-1,5-diene, Menthadiene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
FEMA-szám:
2856
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
1.006
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥85%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
spicy; woody
SMILES string
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α-Phellandrene is monoterpene reported to be one of the aroma compounds of black (Piper nigrum) and white ‘‘Ashanti pepper′′ (Piper guineense). It also occurs in the leaves of basil.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
116.6 °F
Lobbanási pont (C)
47 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aroma compound analysis of Piper nigrum and Piper guineense essential oils from Cameroon using solid-phase microextraction?gas chromatography, solid-phase microextraction?gas chromatography?mass spectrometry and olfactometry.
Jirovetz L, et al.
Journal of Chromatography A, 976(1), 265-275 (2002)
Comparative essential oil composition of flowers, leavesand stems of basil (Ocimum basilicum L.) used as herb.
Chalchat J C & Ozcan MM.
Food Chemistry, 110(2), 501-503 (2008)
Joachim Morrens et al.
Neuron, 106(1), 142-153 (2020-02-07)
Dopamine neurons mediate the association of conditioned stimuli (CS) with reward (unconditioned stimuli, US) by signaling the discrepancy between predicted and actual reward during the US. Some theoretical models suggest that learning is also influenced by the salience or associability
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis