Merck
86626
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)4N(HSO4)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.32
Beilstein:
6590581
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forma
crystals
minőség
LiChropur
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
243-245 °C
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tetraethylammonium hydrogen sulfate is an ion-pair chromatography (IPC) reagent suitable for anionic separation sorted by carbon chain length.
Alkalmazás
Tetraethylammonium hydrogen sulfate may be used as an ion pair reagent for the analysis of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Quantitative determination of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry
Field JA, et al.
Analytical Chemistry, 64(24), 3161-3167 (1992)