Fontos dokumentumok
87724
Tetramethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Tetramethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S/c2*1-5(2,3)4/h1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?