CRM40755
Terpene Mix A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
form
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Protocols
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)Tudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.